Chlorogenic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-O-Caffeoylquinic acid, 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid
BIB6027-25G
BIB6027-1G
BIB6027-5G
APOSBIB6027-25GEA
155
EUR
APOSBIB6027-25G
APOSBIB6027-1G
APOSBIB6027-5G
Chlorogenic acid
Chlorogenic acid
Formel:
C₁₆H₁₈O₉ Molecular Weight: 354.31 g/mol Schmelzpunkt: 210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003862 CAS-Nummer: 327-97-9 |