5-Chlor-3-indolylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloroindole-3-acetic acid, 2-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid
BIB6029-500MG
APOSBIB6029-500MGEA
39.3
EUR
APOSBIB6029-500MG
5-Chlor-3-indolylessigsäure
5-Chlor-3-indolylessigsäure
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Molecular Weight: 209,63 g/mol Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00130159 CAS-Nummer: 1912-45-4 |