α-Cyclodextrin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB6038-25G
APOSBIB6038-25GEA
21.9
EUR
APOSBIB6038-25G
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin
Formel:
C₃₆H₆₀O₃₀ Molecular Weight: 972,84 g/mol Schmelzpunkt: >278 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078207 CAS-Nummer: 10016-20-3 EINECS: 233-007-4 |