DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Lachshoden)

Lieferant: Apollo Scientific

BIB6040-100G BIB6040-50G
APOSBIB6040-100GEA 0 EUR
APOSBIB6040-100G APOSBIB6040-50G
DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Lachshoden)
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00130921
CAS-Nummer: 9007-49-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR