D(+)-Fucose
Lieferant: Apollo Scientific
BIB6052-1G
APOSBIB6052-1GEA
108
EUR
APOSBIB6052-1G
D(+)-Fucose
D(+)-Fucose
Formel:
C₆H₁₂O₅ Schmelzpunkt: 144…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135603 CAS-Nummer: 3615-37-0 |