Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6068-25G
APOSBIB6068-25GEA 679 EUR
APOSBIB6068-25G
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Schmelzpunkt: 205…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044575
CAS-Nummer: 7598-91-6