Indole-3-pyruvic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
alpha-Oxo-1H-indole-3-propanoic acid, 1H-Indole-3-propanoic acid, .alpha.-oxo-, 3-(1H-Indol-3-yl)-2-oxopropanoic acid, 3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic acid, 3-Indolylpyruvic acid
BIB6079-1G
APOSBIB6079-1GEA
277
EUR
APOSBIB6079-1G
Indole-3-pyruvic acid
Indole-3-pyruvic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₃ Molecular Weight: 203.197 g/mol Schmelzpunkt: 215 °C (Zers.) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005640 CAS-Nummer: 392-12-1 |