5-Methyl-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-Me)-OH
BIB6112-1G
BIB6112-500MG
BIB6112-5G
APOSBIB6112-1GEA
261
EUR
APOSBIB6112-1G
APOSBIB6112-500MG
APOSBIB6112-5G
5-Methyl-DL-tryptophan
5-Methyl-DL-tryptophan
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 218.26 g/mol Schmelzpunkt: 280…282 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005652 CAS-Nummer: 951-55-3 |