6-Methyl-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB6113-1G
APOSBIB6113-1GEA
644
EUR
APOSBIB6113-1G
6-Methyl-DL-tryptophan
6-Methyl-DL-tryptophan
Schmelzpunkt:
290 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00022772 CAS-Nummer: 2280-85-5 |