2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB6114-100MG
BIB6114-25MG
APOSBIB6114-100MGEA
393
EUR
APOSBIB6114-100MG
APOSBIB6114-25MG
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
2′-(4-Methylumbelliferyl)-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Formel:
C₂₁H₂₄NNaO₁₁·xH₂O Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00057309 CAS-Nummer: 76204-02-9 |