4-Nitrophenyl-β-D-fucopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB6126-250MG
APOSBIB6126-250MGEA
134
EUR
APOSBIB6126-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-beta-D-fucopyranoside
Formel:
C₁₂H₁₅NO₇ Molecular Weight: 285,25 g/mol Schmelzpunkt: 184 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
1226-39-7 |