6-TAMRA
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB6288-250MG
BIB6288-50MG
BIB6288-100MG
APOSBIB6288-250MGEA
0
EUR
APOSBIB6288-250MG
APOSBIB6288-50MG
APOSBIB6288-100MG
6-TAMRA
6-TAMRA
Formel:
C₂₅H₂₂N₂O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01073638 CAS-Nummer: 91809-67-5 |