Atractyloside potassium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIB6292-100MG
BIB6292-25MG
BIB6292-50MG
APOSBIB6292-100MGEA
641
EUR
APOSBIB6292-100MG
APOSBIB6292-25MG
APOSBIB6292-50MG
Atractyloside potassium salt
Atractyloside potassium salt
Formel:
C₃₀H₄₄K₂O₁₆S₂ Schmelzpunkt: 174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078810 CAS-Nummer: 102130-43-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II |