Bisacrylamid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
BIB6418-100G BIB6418-1KG BIB6418-250G
APOSBIB6418-100GEA 71.2 EUR
APOSBIB6418-100G APOSBIB6418-1KG APOSBIB6418-250G
Bisacrylamid ≥98%
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9