AC1NUZLU
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Z-Val-Ala-DL-Asp-fluoromethylketone
BIBA1001-5MG
APOSBIBA1001-5MGEA
522
EUR
APOSBIBA1001-5MG
AC1NUZLU
AC1NUZLU
Formel:
C₂₁H₂₈FN₃O₇ Molecular Weight: 453,467 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD06795862 CAS-Nummer: 220644-02-0 |