Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BIBP1042-5G
APOSBIBP1042-5GEA 171 EUR
APOSBIBP1042-5G
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270150
CAS-Nummer: 18807-71-1