Caerulomycin A
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(E)-4-Methoxy-[2,2'-bipyridine]-6-carbaldehyde oxime
BIBR1019-1MG
APOSBIBR1019-1MGEA
783
EUR
APOSBIBR1019-1MG
Caerulomycin A
Caerulomycin A
Formel:
C₁₂H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 229,235 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03093715 CAS-Nummer: 21802-37-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |