Roquefortine C
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIBR1088-1MG
APOSBIBR1088-1MGEA
296
EUR
APOSBIBR1088-1MG
Roquefortine C
Roquefortine C
Formel:
C₂₂H₂₃N₅O₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
58735-64-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |