Sterigmatin ≥74%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIBR1095-1MG
APOSBIBR1095-1MGEA
386
EUR
APOSBIBR1095-1MG
Sterigmatin ≥74%
Sterigmatin
Formel:
C₁₇H₁₀O₆ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01725644 CAS-Nummer: 55256-49-0 |