Vineomycin B2
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIBR1112-1MG
APOSBIBR1112-1MGEA
168
EUR
APOSBIBR1112-1MG
Vineomycin B2
Vineomycin B2
Formel:
C₄₉H₅₈O₁₈ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09752773 CAS-Nummer: 80928-52-5 |