Curvularin
Lieferant: Apollo Scientific
BIBR1117-1MG
BIBR1117-5MG
APOSBIBR1117-1MGEA
94.4
EUR
APOSBIBR1117-1MG
APOSBIBR1117-5MG
Curvularin
Curvularin
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10140-70-2 |