Malayamycin A
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIBR1131-1MG
APOSBIBR1131-1MGEA
580
EUR
APOSBIBR1131-1MG
Malayamycin A
Malayamycin A
Formel:
C₁₄H₂₀N₄O₇ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08457936 CAS-Nummer: 828914-61-0 |