Sclerotiorin
Lieferant: Apollo Scientific
BIBR1146-5MG
APOSBIBR1146-5MGEA 1900 EUR
APOSBIBR1146-5MG
Sclerotiorin
Sclerotiorin
From microbial source
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 549-23-5