Cefotetan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIC0104-100MG
BIC0104-250MG
BIC0104-500MG
APOSBIC0104-100MGEA
21.9
EUR
APOSBIC0104-100MG
APOSBIC0104-250MG
APOSBIC0104-500MG
Cefotetan
Cefotetan
Formel:
C₁₇H₁₇N₇O₈S₄ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00864983 CAS-Nummer: 69712-56-7 EINECS: 274-093-3 |