Cefotaxime sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIC0111-25G
BIC0111-5G
BIC0111-100G
APOSBIC0111-25GEA
132
EUR
APOSBIC0111-25G
APOSBIC0111-5G
APOSBIC0111-100G
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime is an inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
Formel:
C₁₆H₁₇N₅O₇S₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00079073 CAS-Nummer: 64485-93-4 EINECS: 264-915-9 |