Folinic acid calcium salt ≥97,5%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIC0607-1G
BIC0607-5G
BIC0607-25G
APOSBIC0607-1GEA
45.1
EUR
APOSBIC0607-1G
APOSBIC0607-5G
APOSBIC0607-25G
Folinic acid calcium salt ≥97,5%
Folinic acid calcium salt
Formel:
C₂₀H₂₁CaN₇O₇ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006704 CAS-Nummer: 1492-18-8 |