L(+)-Cystein Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIC0707-1KG
BIC0707-500G
APOSBIC0707-1KGEA
0
EUR
APOSBIC0707-1KG
APOSBIC0707-500G
L(+)-Cystein Hydrochlorid
L(+)-Cystein Hydrochlorid
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064553 CAS-Nummer: 52-89-1 EINECS: 200-157-7 |