L(+)-Cystein
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, H-Cys-OH, (R)-(+)-Cystein
BIC0709-100G BIC0709-1KG BIC0709-250G
APOSBIC0709-100GEA 21.9 EUR
APOSBIC0709-100G APOSBIC0709-1KG APOSBIC0709-250G
L(+)-Cystein
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4