Cerulenin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIC1007-5MG
APOSBIC1007-5MGEA 106 EUR
APOSBIC1007-5MG
Cerulenin
Cerulenin
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Molecular Weight: 223.272 g/mol
Schmelzpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077686
CAS-Nummer: 17397-89-6
EINECS: 241-424-8