Cytochalasin D
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
7(S),18(R)-Dihydroxy-16(S),18-dimethyl-10-phenyl[11]cytochalasa-6(12),13(E),19(E)-trien-1,17-dion-21(R)-acetat
BIC1016-1MG
BIC1016-5MG
APOSBIC1016-1MGEA
219
EUR
APOSBIC1016-1MG
APOSBIC1016-5MG
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Formel:
C₃₀H₃₇NO₆ Molecular Weight: 507.63 g/mol Schmelzpunkt: 260…267 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00077706 CAS-Nummer: 22144-77-0 EINECS: 244-804-1 UN: 1544 ADR: 6.1 II |