Calyculin A
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIC1019-10UG
APOSBIC1019-10UGEA
125
EUR
APOSBIC1019-10UG
Calyculin A
Calyculin A
PP1 inhibitor, PP2 inhibitor, serine/threonine phosphatatase inhibitor.
Formel:
C₅₀H₈₁N₄O₁₅P Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
101932-71-2 UN: 3462 ADR: 6.1,III |