3'-Desoxyadenosin (Cordycepin)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3'-Deoxyadenosine, (2R,3R,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, Cordycepin
BIC1025-500MG
APOSBIC1025-500MGEA
132
EUR
APOSBIC1025-500MG
3'-Desoxyadenosin (Cordycepin)
3'-Desoxyadenosin (Cordycepin)
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₃ Schmelzpunkt: 225 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00037998 CAS-Nummer: 73-03-0 UN: 3462 ADR: 6.1,III |