Cefoperazone sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIC1033-25G
BIC1033-5G
APOSBIC1033-25GEA
0
EUR
APOSBIC1033-25G
APOSBIC1033-5G
Cefoperazone sodium salt
Cefoperazone sodium salt
Formel:
C₂₅H₂₆N₉NaO₈S₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07793331 CAS-Nummer: 62893-20-3 |