5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate, 5-FAM-N-succinimidyl ester, 5-Carboxyfluorescein NHS ester, 5-FAM SE
BIC1054-100MG
APOSBIC1054-100MGEA
200
EUR
APOSBIC1054-100MG
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) 98%
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE)
Formel:
C₂₅H₁₅NO₉ Molecular Weight: 473.39 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00077322 CAS-Nummer: 92557-80-7 |