Curcumin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIC8500-5G
BIC8500-100G
BIC8500-25G
APOSBIC8500-5GEA
26.1
EUR
APOSBIC8500-5G
APOSBIC8500-100G
APOSBIC8500-25G
Curcumin 98%
Curcumin
Formel:
C₂₁H₂₀O₆ Schmelzpunkt: 175 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00008365 CAS-Nummer: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 |