DPDPB (1,2-Di[3'-(2'-pyridyldithio)propionamido]butane)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DPDPB
BICL112-100MG
APOSBICL112-100MGEA
128
EUR
APOSBICL112-100MG
DPDPB (1,2-Di[3'-(2'-pyridyldithio)propionamido]butane)
DPDPB (1,2-Di[3'-(2'-pyridyldithio)propionamido]butane)
Sulphhydryl reactive -Cleavable
Formel:
C₂₀H₂₆N₄O₂S₄ Molecular Weight: 482,706 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00153604 CAS-Nummer: 141647-62-3 |