2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4060-1G
BICL4060-5G
BICL4060-2G
APOSBICL4060-1GEA
294
EUR
APOSBICL4060-1G
APOSBICL4060-5G
APOSBICL4060-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol
Formel:
C₁₁H₂₀O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063387 CAS-Nummer: 19139-74-3 |