4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranosid 99% min

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol

BICL4136-5G BICL4136-1G BICL4136-2G
APOSBICL4136-5GEA 629 EUR
APOSBICL4136-5G APOSBICL4136-1G APOSBICL4136-2G
4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranosid 99% min
4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₃H₁₈O₇
Molecular Weight: 286.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797143
CAS-Nummer: 6032-32-2
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR