5-Acetamidofluorescein di-(β-D-galactopyranoside) ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4232-10MG BICL4232-2MG BICL4232-5MG
APOSBICL4232-10MGEA 1050 EUR
APOSBICL4232-10MG APOSBICL4232-2MG APOSBICL4232-5MG
5-Acetamidofluorescein di-(β-D-galactopyranoside) ≥95%
5-Acetamidofluorescein di-(β-D-galactopyranoside)
Formel: C₃₄H₃₅NO₁₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00467511
CAS-Nummer: 216299-45-5