1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4236-10G BICL4236-2G BICL4236-5G
APOSBICL4236-10GEA 978 EUR
APOSBICL4236-10G APOSBICL4236-2G APOSBICL4236-5G
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Formel: C₁₂H₂₀O₆
Schmelzpunkt: 118…119 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00067639
CAS-Nummer: 25018-67-1