Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4238-1G
BICL4238-250MG
APOSBICL4238-1GEA
0
EUR
APOSBICL4238-1G
APOSBICL4238-250MG
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Formel:
C₂₇H₄₅O₄S·Na Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079091 CAS-Nummer: 2864-50-8 |