Fmoc-L-homopropargylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,Fmoc-L-homopropargylglycine, Fmoc-HoGly(Propargyl)-OH, (2S)-2-(Fmoc-amino)-5-hexynoic acid
BICR102-500MG
APOSBICR102-500MGEA 1420 EUR
APOSBICR102-500MG
Fmoc-L-homopropargylglycine
Fmoc-L-homopropargylglycine
Formel: C₂₁H₁₉NO₄
Molecular Weight: 349,38 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11052899
CAS-Nummer: 942518-21-0