Nijmegen-1
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(Z)-methyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-3-((4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl)oxy)acrylate
BICR134-5MG
APOSBICR134-5MGEA
429
EUR
APOSBICR134-5MG
Nijmegen-1
Nijmegen-1
Formel:
C₁₇H₁₃NO₇ Molecular Weight: 343,288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24448757 CAS-Nummer: 159155-03-0 |