Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Mono-(6-p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin
BICY1015-5G
APOSBICY1015-5GEA
401
EUR
APOSBICY1015-5G
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-beta-cyclodextrin
Formel:
C₄₉H₇₆O₃₇S Molecular Weight: 1289,1706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864975 CAS-Nummer: 67217-55-4 |