Trimethyl-β-cyclodextrin
Lieferant: Apollo Scientific
BICY1077-5G
APOSBICY1077-5GEA
383
EUR
APOSBICY1077-5G
Trimethyl-β-cyclodextrin
Trimethyl-beta-cyclodextrin
Formel:
C₆₃H₁₁₂O₃₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010728 CAS-Nummer: 55216-11-0 |