4',6-Diamidin-2-phenylindol-dihydrochlorid (DAPI) 92%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BID0433-100MG
BID0433-250MG
BID0433-1G
APOSBID0433-100MGEA
0
EUR
APOSBID0433-100MG
APOSBID0433-250MG
APOSBID0433-1G
4',6-Diamidin-2-phenylindol-dihydrochlorid (DAPI) 92%
4',6-Diamidin-2-phenylindol-dihydrochlorid (DAPI)
Dye used in the staining of DNA.
Formel:
C₁₆H₁₅N₅·2HCl Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012681 CAS-Nummer: 28718-90-3 EINECS: 249-186-7 |