2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphoric acid disodium salt, 2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt, dATP-Na2
BID2033-100MG
APOSBID2033-100MGEA 102 EUR
APOSBID2033-100MG
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) 97+%
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
Molecular Weight: 535,14 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00080335
CAS-Nummer: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2