(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
BID2105-100G
APOSBID2105-100GEA
142
EUR
APOSBID2105-100G
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004338 CAS-Nummer: 102-32-9 EINECS: 203-024-1 |