18-Lupen-3-one

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIDF1010-50MG
APOSBIDF1010-50MGEA 0 EUR
APOSBIDF1010-50MG
18-Lupen-3-one
18-Lupen-3-one
Formel: C₃₀H₄₈O
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083578
CAS-Nummer: 1617-70-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR