Marein with hplc
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-1-(2,3-Dihydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, Okanin-4'-O-glucoside hplc, Oglucoside
BIDF1016-5MG
APOSBIDF1016-5MGEA
197
EUR
APOSBIDF1016-5MG
Marein with hplc
Marein
Formel:
C₂₁H₂₂O₁₁ Molecular Weight: 450,393 g/mol Schmelzpunkt: 197…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017496 CAS-Nummer: 535-96-6 EINECS: 208-623-1 |